Learn More
Brannan™ Densimètres à densité relative à usage général série 50
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,7 à 0,75 g/ml
0,750 à 0,800 g/ml
0,800 à 0,850 g/ml
0,850 à 0,900 g/ml
0,9 à 0,95 g/ml
0,950 à 1,000 g/ml
1,000 à 1,050 g/ml
1,050 à 1,100 g/ml
1,10 à 1,15 g/ml
1,150 à 1,200 g/ml
1,20 à 1,25 g/ml
1,250 à 1,300 g/ml
1,300 à 1,350 g/ml
1,35 à 1,40 g/ml
1,40 à 1,45 g/ml
1,45 à 1,50 g/ml
1,500 à 1,550 g/ml
1,550 à 1,600 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml. Charge de grenaille, longueur 190 mm, subdivision d’échelle de 0,002, précision de densité relative ± 0,002.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Densimètre de gravité spécifique |
| Précision | 0,002 g/ml |
| Incréments | 0,002 g/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 650, 916 |
| Longueur (métrique) | 190 mm |
| Type de lest | Grenaille d’acier |
| À utiliser avec (application) | Densité relative d’un liquide donné avec celle de l’eau |
| Plage de densité relative | 1,550 à 1,600 g/ml |