Learn More
Brannan™ Densimètres à densité relative série S50 en verre sodocalcique
Densimètres à densité relative à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml
Marque:  Brannan™ 10/914/0
Code produit. 12841458
  • 16.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml.
Charge de grenaille, longueur de 190 mm, subdivisions d’échelle de 0,002, densité relative d’une précision de ± 0,002.
Spécification
Spécification
1 de chaque
0,002 g/ml
190 mm
Densimètre de gravité spécifique
UKAS
1.35 to 1.40 g/mL