Learn More
Brannan™ Densimètres à densité relative série S50 en verre sodocalcique
Densimètres à densité relative à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml
Marque:  Brannan™ 10/913/0
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 12831458
  • 15.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-09-2024
Description
Pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml. Charge de grenaille, longueur 190 mm, subdivision d’échelle de 0,002, précision de densité relative ± 0,002.
Spécification
Spécification
1Pack
0,002 g/ml
ISO 650, 916
Grenaille d’acier
1,300 à 1,350 g/ml
Densimètre de densité relative de série S50
0,002 g/ml
190 mm
Densité relative d’un liquide donné avec celle de l’eau