Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à clipser Wheaton™ pour flacons E-Z™ Wheaton
Bouchons à clipser faciles à utiliser
Marque:  DWK Life Sciences 242772-04
Code produit. 12438872
  • 790.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 04-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Type de fermeture : Bouchon à clipser
  • Matériau : PE
  • Taille : 11mm (0,433 po)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE / silicone / PTFE
En PE
11 mm
Rouge
1000 / boîte