Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à clipser Wheaton™ pour flacons E-Z™ Wheaton
Bouchons à clipser faciles à utiliser
456.00€ - 938.00€
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12418872
|
DWK Life Sciences
242772-01 |
Bleu | PTFE / silicone / PTFE |
774.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10543404
|
DWK Life Sciences
242775 |
Transparents | PTFE / silicone fendu |
938.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12438882
|
DWK Life Sciences
242786 |
Transparent | PTFE / caoutchouc |
456.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10614533
|
DWK Life Sciences
242772 |
Transparent | PTFE / silicone / PTFE |
790.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12408882
|
DWK Life Sciences
242776-04 |
Rouge | PTFE / silicone |
631.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12438872
|
DWK Life Sciences
242772-04 |
Rouge | PTFE / silicone / PTFE |
790.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12448872
|
DWK Life Sciences
242772-05 |
Jaune | PTFE / silicone / PTFE |
790.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12478872
|
DWK Life Sciences
242776 |
Transparent | PTFE / silicone |
662.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Type de bouchon : Bouchon à clipser
- Matériau : PE
- Dimensions : 11 mm (0.433 po)
Spécification
Polyéthylène | |
11 mm |