Learn More
Smurf1-IN-A01, MedChemExpress
MedChemExpress Smurf1-IN-A01 (A01) is an ubiquitin ligase Smad ubiquitination regulatory factor-1 (Smurf1) inhibitor with a kd of 3.664 nM, which increases BMP-2 responsiveness by inhibiting Smurf1-mediated Smad1/5 degradation.
125.55€ - 1185.30€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Smurf1-IN-A01 |
---|---|
CAS | 1007647-73-5 |
Couleur | Off-White |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C22H20ClF3N4O3S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16490687
![]() |
Medchem Express
HY-110195 |
50 mg |
683.10€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16473046
![]() |
Medchem Express
HY-110195 |
25 mg |
418.50€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16425276
![]() |
Medchem Express
HY-110195 |
100 mg |
1185.30€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16424368
![]() |
Medchem Express
HY-110195 |
10 mg |
209.25€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16407087
![]() |
Medchem Express
HY-110195 |
5 mg |
125.55€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Smurf1-IN-A01 (A01) is an ubiquitin ligase Smad ubiquitination regulatory factor-1 (Smurf1) inhibitor with a kd of 3.664 nM, which increases BMP-2 responsiveness by inhibiting Smurf1-mediated Smad1/5 degradation.Spécification
Smurf1-IN-A01 | |
Off-White | |
C22H20ClF3N4O3S | |
DMSO : 62.5 mg/mL (121.85 mM; Need ultrasonic) | |
512.93 | |
99.58% | |
Solid |
1007647-73-5 | |
Research | |
A01 | |
O=S(C1=CC(C(F)(F)F)=C(Cl)C=C1)(N2CCN(C(C3=CC=C(N4C(C)=CC=N4)C=C3)=O)CC2)=O | |
512.93 | |
Research |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Recommended Storage : 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.