Learn More
Thermo Scientific™ Kits de fractionnement en vrac SMART Digest™ : streptavidine
Effectuez une immunocapture simple et facile de streptavidine pour la purification des échantillons de protéines avant la digestion ou l’analyse des protéines.
Marque: Thermo Scientific™ 60119-104
1388.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Obtenez une immunocapture rapide, simple, hautement reproductible et sensible grâce à la capacité de charge élevée des kits de fractionnement en vrac Thermo Scientific™ SMART Digest™ : Streptavidine. Ces kits ont été conçus pour relever les défis souvent associés au processus de nettoyage des protéines en fournissant un flux de travail simple et facile de capture.
Le kit contient des billes avec une fraction de streptavidine liée permettant une forte liaison streptavidine-biotine avec la molécule biotinylée appropriée avec une affinité spécifique pour la biomolécule cible. Les interférences indésirables sont ensuite supprimées en laissant un échantillon propre contenant la molécule cible. Une fois la digestion ultérieure terminée, elle peut être facilitée avec les enzymes SMART Digest, le cas échéant.
Spécification
Kit de fractionnement en vrac SMART Digest, streptavidine, magnétique, avec trypsine soluble | |
Côté C-terminal des acides aminés de la lysine et de l’arginine | |
Résine SMART Digest, magnétique en vrac | |
SMART Digest | |
Résine magnétique SMART Digest en vrac, Trypsine soluble SMART Digest |
Streptavidine | |
Trypsine | |
Préparation d’échantillons de digestion de protéines et d’immunocapture | |
Immunocapture + Digestion des protéines (séparée) |