Learn More
Thermo Scientific™ Kits de fractionnement en vrac SMART Digest™ : streptavidine
Code produit. p-9078061 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Kit de fractionnement en vrac SMART Digest, streptavidine, magnétique, avec trypsine soluble
Kit de fractionnement en vrac SMART Digest, streptavidine, magnétique, plaque de prélèvement SOLAμ, avec trypsine soluble
Kit de fractionnement en vrac SMART Digest, streptavidine, magnétique, sans trypsine soluble
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 30130375
Marque: Thermo Scientific™ 60118101
Effectuez une immunocapture simple et facile de streptavidine pour la purification des échantillons de protéines avant la digestion ou l’analyse des protéines.
Obtenez une immunocapture rapide, simple, hautement reproductible et sensible grâce à la capacité de charge élevée des kits de fractionnement en vrac Thermo Scientific™ SMART Digest™ : Streptavidine. Ces kits ont été conçus pour relever les défis souvent associés au processus de nettoyage des protéines en fournissant un flux de travail simple et facile de capture.
Le kit contient des billes avec une fraction de streptavidine liée permettant une forte liaison streptavidine-biotine avec la molécule biotinylée appropriée avec une affinité spécifique pour la biomolécule cible. Les interférences indésirables sont ensuite supprimées en laissant un échantillon propre contenant la molécule cible. Une fois la digestion ultérieure terminée, elle peut être facilitée avec les enzymes SMART Digest, le cas échéant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de fractionnement en vrac SMART Digest, streptavidine, magnétique, sans trypsine soluble
Capture Streptavidine
Cleavage Côté C-terminal des acides aminés de la lysine et de l’arginine
Enzymes Trypsine
Format Résine SMART Digest, magnétique en vrac
À utiliser avec (application) Préparation des échantillons d’immunocapture
Gamme de produits SMART Digest
Type Immunocapture
Comprend Résine SMART Digest magnétique en vrac