Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité SLX-CLASSIC avec recirculation d’air
Pour le stockage sûr et approuvé de matières dangereuses agressives et non inflammables dans les salles de travail.
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | EN 14727 |
---|---|
Couleur | Gris clair |
Matériau | Acier |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
Modèle de porte | Ailette |
Code produit | Marque | Capacité de charge | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de charge | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15527839
|
Asecos™
3293600130607 |
8 étagères avec bac de 25 kg/11 L chacune, charge maximale de 300 kg |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15695677
|
Asecos™
3293600130608 |
12 étagères avec bac : 25 kg/11 L chacune, charge maximale : 300 kg |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904690
|
Asecos™
3293900130615 |
6 étagères avec bac : 25 kg/11 L chacune, charge maximale : 300 kg |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Construction robuste et durable – corps de l’armoire en tôle d’acier avec revêtement en poudre, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion
- Deux en un – deux compartiments de stockage séparés hermétiquement permettent le stockage isolé d’acides et de bases dans une armoire
- Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables avec un verrou cylindrique profilé dont l’intégration dans un système de verrouillage existant est possible
- Alignement aisé – aides au réglage qui permettent de compenser les sols inégaux
- Système de filtre à recirculation d’air idéal pour l’installation directe dans les zones de travail avec un niveau de bruit très faible, environ 39 dB seulement
- Avec filtre à large bande multi-étages
- La surveillance électronique pour l’évacuation comprend un câble de dispositif de refroidissement et une prise d’alimentation
- Alarme visuelle et sonore incluant un contact d’alarme libre de potentiel
- Affichage avec écran tactile innovant
- Contrôle manuel de la saturation du filtre
- Respectueux de l’environnement avec une durée de vie des filtres plus longue et un système de filtration réutilisable
Spécification
EN 14727 | |
Acier | |
Ailette | |
2 |
Gris clair | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage de matières dangereuses agressives et non inflammables | |
Revêtement en poudre |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité SLX-CLASSIC avec recirculation d’air