Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité SLX-CLASSIC avec recirculation d’air
Pour le stockage sûr et approuvé de matières dangereuses agressives et non inflammables dans les salles de travail.
Marque: Asecos™ 3293600130608
6180.32 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 195.00000kg
Description
- Construction robuste et durable – corps de l’armoire en tôle d’acier avec revêtement en poudre, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion
- Deux en un – deux compartiments de stockage séparés hermétiquement permettent le stockage isolé d’acides et de bases dans une armoire
- Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables avec un verrou cylindrique profilé dont l’intégration dans un système de verrouillage existant est possible
- Alignement aisé – aides au réglage qui permettent de compenser les sols inégaux
- Système de filtre à recirculation d’air idéal pour l’installation directe dans les zones de travail avec un niveau de bruit très faible, environ 39 dB seulement
- Avec filtre à large bande multi-étages
- La surveillance électronique pour l’évacuation comprend un câble de dispositif de refroidissement et une prise d’alimentation
- Alarme visuelle et sonore incluant un contact d’alarme libre de potentiel
- Affichage avec écran tactile innovant
- Contrôle manuel de la saturation du filtre
- Respectueux de l’environnement avec une durée de vie des filtres plus longue et un système de filtration réutilisable
Spécification
12 étagères à glissière en PP de 25 kg / 11 L avec bacs en PP | |
Stockage de matières dangereuses agressives et non inflammables | |
Acier | |
350,3 kg | |
Gris clair | |
Ailette | |
EN 14727 |
Armoire de stockage de sécurité | |
Revêtement en poudre | |
615 x 1197 x 2300 mm | |
565 x 485 x 1865 mm | |
12 étagères avec bac : 25 kg/11 L chacune, charge maximale : 300 kg | |
2 |