Learn More
Karl Hecht™ Ampoule en verre avec tige inclinée
Pour un mélange, un versement et un stockage faciles et sans danger des produits chimiques en laboratoire. Les entonnoirs en verre à tige inclinée Karl Hecht™ Assistent™ sont fabriqués en verre sodocalcique transparent.
6.00€ - 7.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Angle | 60° |
À utiliser avec (application) | Laboratory Applications |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10398971
|
Karl Hecht™
44000040 |
100 mm |
7.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10093811
|
Karl Hecht™
44000036 |
80 mm |
6.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Angle de la pente de 60°
- Disponible dans plusieurs diamètres
Spécification
Verre | |
60° | |
Laboratory Applications |