missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Ampoule en verre avec tige inclinée

Pour un mélange, un versement et un stockage faciles et sans danger des produits chimiques en laboratoire. Les entonnoirs en verre à tige inclinée Karl Hecht™ Assistent™ sont fabriqués en verre sodocalcique transparent.

Marque:  Karl Hecht™ 44000040

Code nomenclature Nacres: NB.43

Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10398971

  • 7.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Angle de la pente de 60°
  • Disponible dans plusieurs diamètres
Spécification

Spécification

100 mm
Verre
60°
Applications de laboratoire
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions