Learn More
Karl Hecht™ Ampoule en verre avec tige inclinée
Pour un mélange, un versement et un stockage faciles et sans danger des produits chimiques en laboratoire. Les entonnoirs en verre à tige inclinée Karl Hecht™ Assistent™ sont fabriqués en verre sodocalcique transparent.
Marque: Karl Hecht™ 44000036
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Angle de la pente de 60°
- Disponible dans plusieurs diamètres
Spécification
80 mm | |
Verre | |
60° | |
Laboratory Applications |