Learn More
Thermo Scientific™ Inserts sur tiroir coulissant
Optimisez l’espace de stockage grâce à ces inserts sur tiroir coulissant, à employer avec les racks utilisés dans les congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™ de 368, 481, 651 et 792 litres (13, 17, 23 et 28 pieds cube).
34.80€
Spécification
Capacité (impériale) | 28 ft3 |
---|---|
Capacité (métrique) | 792,8 L |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17134205
|
Thermo Scientific™
1950666P5 |
Congélateurs à capacité de 13 pi3 (368 L) | Insert pour microplaque |
34.80€
5 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Optimisez l’espace de stockage grâce aux inserts sur tiroir coulissant Thermo Scientific™, à employer avec les racks utilisés dans les congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™ de 368, 481, 651 et 792 litres (13, 17, 23 et 28 pieds cube).
- Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus
Spécification
28 ft3 | |
792,8 L |