Learn More
Thermo Scientific™ Inserts sur tiroir coulissant
Optimisez l’espace de stockage grâce à ces inserts sur tiroir coulissant, à employer avec les racks utilisés dans les congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™ de 368, 481, 651 et 792 litres (13, 17, 23 et 28 pieds cube).
Marque:  Thermo Scientific™ 1950666P5
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 2.40000kg
Code produit. 17134205
  • 34.80€ / 5 pièces
Expédition estimée: 12-11-2024
Description
Optimisez l’espace de stockage grâce aux inserts sur tiroir coulissant Thermo Scientific™, à employer avec les racks utilisés dans les congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™ de 368, 481, 651 et 792 litres (13, 17, 23 et 28 pieds cube).
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Spécification
Insert pour microplaque
28 pi3
Congélateurs à capacité de 13 pi3 (368 L)
Insert pour microplaque
792,8 L
Rack de microplaques