Learn More
Fisherbrand™ Porte-lames, sans boîtier
Attribuez une languette à chaque support pour une référence et une classification des lames
21.55€ - 26.67€
Spécification
L’appareil peut contenir | 4 Slides/Card |
---|---|
Longueur (impériale) | 12,5 po (porte-lames) |
Longueur (impériale) de lame | 3 in. |
Longueur (métrique) | 127 mm (porte-lames) |
Longueur (métrique) de lame | 75 mm |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11774356
|
Fisherbrand™
1007 |
File box | N/A | N/A | N/A | |||||
11784356
|
Fisherbrand™
90023-71 |
Sans boîte de stockage |
21.55€
12 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Attribuez une languette à chaque support pour une référence et une classification des lames
- Chaque porte-lames accueille quatre lames, de 3 × 1 po ou 75 × 25 mm
- Fourni avec ou sans boîte de rangement en plastique
- L’ensemble de porte-lames contient 12 porte-lames de 5 × 3 po (127 × 76 mm)
- Les supports peuvent également être stockés dans l’armoire pour microlames Fisherbrand (réf. catalogue 12-588-30)
Spécification
4 Slides/Card | |
3 in. | |
75 mm | |
75 x 25 mm and 3 x 1 in. | |
1 in. | |
25 mm |
12,5 po (porte-lames) | |
127 mm (porte-lames) | |
Carton doublé d’un cadre protecteur en plastique | |
3 in. (Slide Holder) | |
76 mm (porte-lames) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Porte-lames, sans boîtier