Learn More
Fisherbrand™ Porte-lames, sans boîtier
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Comprend:
Boîte de rangement
Sans boîte de stockage
Conditionnement:
12 pièces
Description
Attribuez une languette à chaque support pour une référence et une classification des lames
- Chaque porte-lames accueille quatre lames, de 3 × 1 po ou 75 × 25 mm
- Fourni avec ou sans boîte de rangement en plastique
- L’ensemble de porte-lames contient 12 porte-lames de 5 × 3 po (127 × 76 mm)
- Les supports peuvent également être stockés dans l’armoire pour microlames Fisherbrand (réf. catalogue 12-588-30)
Spécification
Spécification
| L’appareil peut contenir | 4 Slides/Card |
| Comprend | Boîte de rangement |
| Longueur (impériale) | 12,5 po (porte-lames) |
| Longueur (impériale) de lame | 3 in. |
| Longueur (métrique) | 127 mm (porte-lames) |
| Longueur (métrique) de lame | 75 mm |
| Matériau | Carton doublé d’un cadre protecteur en plastique |
| Dimensions | 75 x 25 mm and 3 x 1 in. |
| Largeur (impériale) | 3 in. (Slide Holder) |
| Largeur (impériale) de lame | 1 in. |
| Afficher plus |