Learn More
Epredia™ Armoires de rangement pour lames et blocs
Constituez un système de rangement intégré grâce aux armoires de rangement pour lames et blocs Epredia™, fabriquées en acier avec finition peinte résistante aux solvants.
Marque: Epredia™ 161003
Description
Constituez un système de rangement intégré grâce aux armoires de rangement pour lames et blocs Thermo Scientific™, fabriquées en acier avec finition peinte résistante aux solvants.
Caractéristiques :
- Entièrement en acier
- Peinture résistante aux solvants
- Haut et bas scellés pour garantir un stockage exempt de rouille
- Socle universel en métal noir pour classeurs de rangement pour lames et blocs
- Socle à roulettes (en option) capable de supporter jusqu'à dix classeurs de lames
Classeur de lames
- Contient 14 tiroirs
- Capacité totale de 6 000 lames de microscope
- Dimensions : 480 × 480 × 130 mm (18,9 × 18,9 × 5,1 in)
Classeur de rangement pour blocs
- Contient huit tiroirs
- Capacité totale de 3 000 blocs environ
- Dimensions : 480 × 480 × 275 mm (18,9 × 18,9 × 10,8 in)
Informations de commande :
Les séparateurs en mousse pour tiroirs à lames (réf. B1000152) sont disponibles par paquet de 12.
Informations sur la commande
Note: For a complete set, order a plinth (universal or wheeled), a block bank (choice of colors) and a slide safe (choice of colors).
Spécification
Block Bank | |
3000 Blocks | |
480 mm | |
480 mm | |
275 mm |
Vert | |
18.9 in. | |
18.9 in. | |
10.8 in. |