Learn More
Epredia™ Armoires de rangement pour lames et blocs
Constituez un système de rangement intégré grâce aux armoires de rangement pour lames et blocs Epredia™, fabriquées en acier avec finition peinte résistante aux solvants.
601.62€ - 1040.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10022939
|
Epredia™
161002 |
Block Bank | Gris | N/A | |||||
12543587
|
Epredia™
161003 |
Block Bank | Vert | N/A | |||||
12563587
|
Epredia™
161302 |
Slide Safe | Gris | N/A | |||||
12583587
|
Epredia™
161400 |
Wheeled Plinth | N/A | ||||||
Description
Constituez un système de rangement intégré grâce aux armoires de rangement pour lames et blocs Thermo Scientific™, fabriquées en acier avec finition peinte résistante aux solvants.
Caractéristiques :
- Entièrement en acier
- Peinture résistante aux solvants
- Haut et bas scellés pour garantir un stockage exempt de rouille
- Socle universel en métal noir pour classeurs de rangement pour lames et blocs
- Socle à roulettes (en option) capable de supporter jusqu'à dix classeurs de lames
Classeur de lames
- Contient 14 tiroirs
- Capacité totale de 6 000 lames de microscope
- Dimensions : 480 × 480 × 130 mm (18,9 × 18,9 × 5,1 in)
Classeur de rangement pour blocs
- Contient huit tiroirs
- Capacité totale de 3 000 blocs environ
- Dimensions : 480 × 480 × 275 mm (18,9 × 18,9 × 10,8 in)
Informations de commande :
Les séparateurs en mousse pour tiroirs à lames (réf. B1000152) sont disponibles par paquet de 12.
Informations sur la commande
Note: For a complete set, order a plinth (universal or wheeled), a block bank (choice of colors) and a slide safe (choice of colors).