Learn More
Notrax Sky Trax™ Top-of-the-Line Ergonomic Experience, Black/Yellow
Tapis anti-fatigue industriel à usage intensif. Surface supérieure laminée robuste avec une forme en bulle ergonomique pour plus de confort en étant debout. Support antidérapant RedStop™ qui empêche le tapis de glisser.
Marque:  Notrax 782S302MBY
Code produit. 17712278
  • 559.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Expérience ergonomique haut de gamme où le confort, la durabilité et la sécurité sont réunis
  • Le Sky Trax™ est conçu pour les personnes qui n’entendent pas faire de compromis dans l’un de ces critères
  • Avantages ergonomiques offerts par une conception à bulle unique couplée à une plate-forme de travail de 19 mm d’épaisseur
  • Combinaison d’une surface supérieure très résistante et d’une base en vinyle microcellulaire très résistante pour un soulagement maximum de la fatigue
  • Favorise la résistance au glissement et la liberté de mouvement ; testé R9 conformément à la norme DIN 51130 et à la règle BG BGR181
  • Dotés d’un support antidérapant RedStop™ pour empêcher le glissement du tapis
  • Les bordures jaunes disponibles le long des côtés sont conformes au code OSHA 1910-144
  • Bords biseautés sur les quatre côtés afin de minimiser les risques de trébuchement
  • Garantie à vie sur la technologie de laminage Uni-Fusion™
Spécification
Spécification
Noir / jaune
200 cm
Tapis industriel et commercial
6,6 pi
PVC sur base en vinyle microcellulaire
91 cm