Learn More
Notrax Sky Trax™ Top-of-the-Line Ergonomic Experience, Black/Yellow
Tapis anti-fatigue industriel à usage intensif. Surface supérieure laminée robuste avec une forme en bulle ergonomique pour plus de confort en étant debout. Support antidérapant RedStop™ qui empêche le tapis de glisser.
190.00€ - 839.00€
Spécification
Couleur | Noir / jaune |
---|---|
Matériau | PVC sur base en vinyle microcellulaire |
Type | Tapis industriel et commercial |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17752268
|
Notrax
782S0023BY |
91 cm | 60 cm |
190.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17782268
|
Notrax
782S0035BY |
150 cm | 91 cm |
407.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17712278
|
Notrax
782S302MBY |
200 cm | 91 cm |
559.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17742278
|
Notrax
782S303MBY |
300 cm | 91 cm |
839.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17732258
|
Notrax
782C0024BY |
2194 cm | 60 cm | N/A | |||||
17762258
|
Notrax
782C0036BY |
2194 cm | 91 cm | N/A | |||||
17792258
|
Notrax
782C0048BY |
2194 cm | 122 cm | N/A | |||||
17722268
|
Notrax
782C0060BY |
2194 cm | 152 cm | N/A | |||||
Description
- Top-of-the-line ergonomic experience where comfort, durability, and safety are united
- The Sky Trax™ is designed for those who are not willing to compromise in any of these criteria
- Ergonomic benefit derived from unique bubble design coupled with 19 mm thick worker platform
- Combination of extra hard wearing top surface and a very resilient microcellular vinyl base for maximum fatigue relief
- Favors slip resistance and freedom of movement; tested R9 according to DIN51130 and BG-rule BGR181
- Featured with RedStop™ slip-resistant backing to prevent mats from shifting
- Available yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
- Bevelled edges on all four sides to minimize the risk of tripping
- Lifetime warranty on Uni-Fusion™ lamination technology
Spécification
Noir / jaune | |
PVC sur base en vinyle microcellulaire | |
Tapis industriel et commercial |