Learn More
Applied Biosystems™ Dosages de génotypage SNP TaqMan™, humain
Dosage de 5’-nucléases pour distinguer deux allèles d’un SNP spécifique dans le cadre d’études de génotypage.
Marque: Applied Biosystems™ 4351384
263.52 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Deux amorces de PCR non marquées :(amorces avant et arrière à concentration finale de 900 nM) ; un colorant VIC™ Applied Biosystems :La sonde marquée MGB détecte 1 séquence Allele (sondes à concentration finale de 200 nM) ; un colorant 6FAM™ Applied Biosystems :La sonde marquée MGB détecte 2 séquences Allele (sondes à concentration finale de 200 nM)
Description
- Notre grande sélection de dosages SNP vous permet de faire avancer vos études de validation et de screening pour les applications d’association de maladies et de stratification des populations.
- Format simple d’utilisation à tube unique
- La solide conception des dosages garantit des résultats plus précis, plus reproductibles et fiables
- Flux de travail simple qui permet des résultats rapides
Spécification
Deux amorces pour PCR non marquées : (amorces avant et arrière à concentration finale de 900 nM) ; un colorant VIC™ Applied Biosystems : La sonde marquée MGB détecte la séquence d’allèle 1 (sondes à concentration finale de 200 nM) ; un colorant 6FAM™ Applied Biosystems : La sonde marquée au MGB détecte la séquence d’allèle 2 (sondes à concentration finale de 200 nM). Conserver entre -15° et -25°C | |
1500 réactions (petites, 40X) | |
300 reactions |
Dosages de génotypage de SNP TaqMan à tube unique | |
Génotypage | |
Souris |
Getting Started Guide: TaqMan Genotyper Software - For v1.7 or later
Version: C
Taille: 4.2 MB
Quick Reference: TaqMan Genotyper Software - Create and analyze a study
Version: C
Taille: 176.5 kB
User Guide: TaqMan SNP Genotyping Assays
Version: MAN0009593 Rev. B.0 (29Sep2017)
Taille: 1.7 MB
Reference Guide: Understanding Your Shipment - For use with single tube TaqMan Assays
Version: A.0
Taille: 883.9 kB
User Guide: Applied Biosystems Genotyping Analysis Module
Version: MAN0014821 Rev.C (31May2016)
Taille: 829.7 kB
Product Bulletin: TaqMan® SNP Genotyping Assays
Taille: 642.6 kB
Brochure: TaqMan Assays for genetic variation research
Taille: 1.4 MB
Technical Note: Quality value in TaqMan Genotyper Software
Taille: 513 kB
Reference: Understanding Your TaqMan Assay Shipment
Taille: 3.6 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ Dosages de génotypage SNP TaqMan™, humain > Souris ; 1500 réactions (petit format) ; 40X