Learn More
KNF Neuberger SIMDOS™ 02 Diaphragm Liquid Dosing Vacuum Pump
Liquid dosing/metering diaphragm pump. Offers wetted material combinations for optimal chemical resistance. Manual control of flow rate and dosing volume with LCD graphic display, also with optional analog and RS-232 control.
2490.80€ - 3432.00€
Spécification
Dimensions (L x l x H) | 150 x 93 x 144 mm |
---|---|
Débit | 0.03 to 20 mL/min. |
Fréquence | 50/60 Hz |
Type de pompe | Pompe à vide à membrane |
Classification du boîtier | IP65 |
Code produit | Marque | Modèle | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15434590
|
KNF Neuberger
166075/165467 |
FEM 1.02 KT.18RCP | Polypropylene Head |
2490.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15464590
|
KNF Neuberger
164970/165467 |
FEM 1.10 FT.18S | PTFE Head |
3432.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Simple, intuitive setup and operation
- Easy to calibrate in minutes
- Runs dry without damage
- Self-priming up to 9 ft. of water
- Splash-proof IP65 housing
- Analog and impulse logic control (RC) and with RS232 (RCP)
- Small footprint conserves benchtop space
- Adaptable to viscous fluid characteristics
Spécification
150 x 93 x 144 mm | |
50/60 Hz | |
IP65 | |
100/240 V |
0.03 to 20 mL/min. | |
Pompe à vide à membrane | |
85 psig |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
KNF Neuberger SIMDOS™ 02 Diaphragm Liquid Dosing Vacuum Pump