Learn More
KNF Neuberger SIMDOS™ 02 Diaphragm Liquid Dosing Vacuum Pump
Click to view available options
Modèle:
FEM 1.02 KT.18RCP
FEM 1.10 FT.18S
Matériau:
Tête en PTFE
Tête en polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Simple, intuitive setup and operation
- Easy to calibrate in minutes
- Runs dry without damage
- Self-priming up to 9 ft. of water
- Splash-proof IP65 housing
- Analog and impulse logic control (RC) and with RS232 (RCP)
- Small footprint conserves benchtop space
- Adaptable to viscous fluid characteristics
Spécification
Spécification
| Contrôle | Manual |
| Dimensions (L x l x H) | 150 x 93 x 144 mm |
| Matériau | Tête en PTFE |
| Modèle | FEM 1.10 FT.18S |
| Débit | 0.03 to 20 mL/min. |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Type de pompe | Pompe à vide à membrane |
| Classification du boîtier | IP65 |
| Applications | Chemistry |
| Pression maximale | 85 psig |
| Afficher plus |