Learn More
Grenaille d’argent, 1 à 7 mm (0,04-0,3 po), Premion™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11311139
Grenaille d’argent, 1 à 7 mm (0,04-0,3 po), Premion™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311139
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11311139
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011357.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour dépôt en phase vapeur
For vapor deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver shot
Note relative au nom 1 to 3mm (0.04 to 0.1 in.)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 10 g
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Premion™
Odeur Characteristic
Forme Tir
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY24K004 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog Number011357.09,011357.18,011357.30
Numéro de lotU05K004 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/08/2024 Catalog Number011357.09,011357.18,011357.30
Numéro de lotU30J010 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2023 Catalog Number011357.09,011357.18,011357.30
Numéro de lotM23J016 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2023 Catalog Number011364.A1,011357.09,011357.18,011357.30
Numéro de lotT25I017 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/08/2022 Catalog Number011364.A1,011357.09,011357.18,011357.30
Nom du produit
Grenaille d’argent, 1 à 7 mm (0,04-0,3 po), Premion™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >