Learn More
Perchlorate d’argent anhydre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11389857
Perchlorate d’argent anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11389857
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11389857
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042209.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Photosensible et hygroscopique
Silver perchlorate is used as a catalyst in organic chemistry. It is an effective reagent for replacing halides ligands with perchlorate. It is also used in the manufacturing of explosives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-93-9
Formule moléculaire AgClO4
Poids moléculaire (g/mol) 207.314
Numéro MDL MFCD00003400
Clé InChI YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver perchlorate, unii-sv4x1u113o, silver 1+ ion perchlorate, perchloric acid, silver 1+ salt, silver 1+ salt, ag.clo4, perchloric acid, silver 1+ salt 1:1, silver 1+ perchlorate ion, silver i perchloratehydrate, silver i perchlorate, anhydrousAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24562
Nom IUPAC perchlorate d’argent
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ag+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver perchlorate
Point de fusion 485°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water and many organic solvents (benzene,toluene,pyridine)Soluble in water,benzene and toluene.
Poids de la formule 207.32
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Aspect White crystals
Densité 2.806 g/cm3 at 20°C
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM10L046 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/01/2025 Catalog Number042209.22,042209.06,042209.14
Numéro de lotX04I062 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number042209.22,042209.06,042213.14,042209.14,042213.22
Numéro de lotZ23H056 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number042209.22,042209.06,042213.14,042209.14,042213.22
Numéro de lotJ11P08 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042209.22,042209.06,042213.14,042209.14,042213.22
Numéro de lotF07Q17 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042209.22,042209.06,042213.14,042209.14,042213.22
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • silver perchlorate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Perchloric acid, silver(1+) salt
Nom du produit
Perchlorate d’argent anhydre, Thermo Scientific Chemicals >