Learn More
Solution de nitrate d’argent, volumétrique, Reag. Ph. Eur., AgNO3 à 0,1 M (0,1 N), Honeywell Fluka™ Code produit.: 15695010
Solution de nitrate d’argent, volumétrique, Reag. Ph. Eur., AgNO3 à 0,1 M (0,1 N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15695010 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
1 L
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Code produit. 15695010
Marque: Honeywell-Fluka 353751L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M AgNO3 (0,1 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
Numéro MDL MFCD00003414
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver nitrate solution
Quantité 1 L
Numéro UN UN3082
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
Poids de la formule 169.87g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver nitrate solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Silver nitrate solution
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de nitrate d’argent, volumétrique, Reag. Ph. Eur., AgNO3 à 0,1 M (0,1 N), Honeywell Fluka™ >