Learn More
Nitrate d’argent, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15613480
Nitrate d’argent, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15613480 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
250 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Code produit. 15613480
Marque: Honeywell-Fluka 31630250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
Numéro MDL MFCD00003414
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver Nitrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 250 g
Formule linéaire AgNO3
Numéro UN 1493
Poids de la formule 169.87g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité ACS/certifié pur
Densité Vapor Density: 5.8 (vs air)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitrate d’argent, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™ >