Learn More
Nitrate d’argent, ACS, > 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11391229
Nitrate d’argent, ACS, > 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11391229
500 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11391229
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011414.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Nitrate d’argent, AgNO3, Numéro CAS 7761-88-8, nitrate d’argent, nitrate d’argent i, argenti nitras, sel d’argent d’acide nitrique i, caustique lunaire, argerol, mononitrate d’argent, nitrate d’argent, silbernitrat, 100 g, > 99,9 % (à base de métaux), CHEBI:32130, 4,352 g/ml
Silver nitrate is employed in Silver plating, photography, manufacturing of other silver compounds, mirrors, coloring porcelain, and staining in histology. It finds use as a stain in scanning electron microscopy, and a key ingredient in several silver-based antiseptic and antibacterial pharmaceutical compositions. Silver(I) nitrate is used to separate mixtures of alkenes by selective absorption, and for deprotection and oxidation reactions in organic synthesis. It is widely used as an analytical reagent owing to its immediate reaction with halide ions forming insoluble precipitate of silver(I) halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
Numéro MDL MFCD00003414
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver nitrate
Point de fusion 212°C
Note relative au nom For AAS analysis
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage >99.9% (metals basis)
Informations sur la solubilité Freely soluble in water,alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether.
Poids de la formule 169.87
Qualité Réactif ACS
Sensibilité Light sensitive
Densité 4.352 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN26L001 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/02/2025 Catalog Number011414.22,011414.06,011414.14,011414.36
Numéro de lotN26L002 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/02/2025 Catalog Number011414.22,011414.06,011414.14,011414.36
Numéro de lot62400687 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/02/2025 Catalog Number011414.22,011414.06,011414.14,011414.36
Numéro de lotZ30K019 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/12/2024 Catalog Number011414.22,011414.62,011414.06,011414.14,011414.36
Numéro de lotU16K026 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/08/2024 Catalog Number011414.22,011414.62,011414.06,011414.14,011414.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitrate d'argent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Nom du produit
Nitrate d’argent, ACS, > 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals >