Learn More
Feuille d’argent, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, Premion™, 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11366488
Feuille d’argent, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, Premion™, 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11366488
100 x 100 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Code produit. 11366488
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012127.GH
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. 6,6 g/25 x 25 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver
Couleur Argent
Aspect Silver-colored foil
Plage de pourcentage du dosage 99.9985% (Metals basis)
Quantité 100 x 100 mm
Odeur Characteristic
Forme Feuille, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotL04Z004 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2025 Catalog Number012127.FI,012127.FF,012127.GH
Numéro de lotW09K006 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2024 Catalog Number012127.FI,012127.FF,012127.GH
Numéro de lotY11H031 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number012127.FI,012127.FF,012127.GH
Numéro de lotG09J32 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number012127.FI,012127.FF,012127.GH
Numéro de lotM26B010 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number012127.FI,012127.FF,012127.GH
Nom du produit
Feuille d’argent, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, Premion™, 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >