Learn More
Feuille d’argent, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, Premion™, 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11305919
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11305919
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012127.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. 6,6 g/25 x 25 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver
Couleur Argent
Aspect Silver-colored foil
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Characteristic
Plage de pourcentage du dosage 99.9985% (Metals basis)
Forme Feuille, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur