Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific - FocusLiner conique à débit divisé / non divisé FAST
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
64.40€ - 1810.00€
Spécification
Longueur (métrique) 78,5 mm
Product Type Insert d’injection GC, FocusLiner à entrée conique
Diamètre (métrique) interne 2,3 mm
À utiliser avec (équipement) Finnigan 9001 et GCQ GCs, et Trace 1300, 1310
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12964041
Afficher les documents
Trajan Scientific and Medical™
09211101
1 de chaque
64.40€
1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11926985
Afficher les documents
Trajan Scientific and Medical™
092115
25/boîte N/A N/A N/A
Description
Description
    Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • S’utilise avec les instruments Thermo Scientific
Spécification
Spécification
78,5 mm
Insert d’injection GC, FocusLiner à entrée conique
2,3 mm
Finnigan 9001 et GCQ GCs, et Trace 1300, 1310
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific - FocusLiner conique à débit divisé / non divisé FAST