Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific - FocusLiner conique à débit divisé / non divisé FAST
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
25/boîte
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
Beschreibung
- Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
- En verre borosilicaté
- Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
- S’utilise avec les instruments Thermo Scientific
Spezifikation
Spezifikation
| Quantité | 25/boîte |
| Longueur (métrique) | 78,5 mm |
| Product Type | Insert d’injection GC, FocusLiner à entrée conique |
| Diamètre (métrique) interne | 2,3 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 6,3 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Finnigan 9001 et GCQ GCs, et Trace 1300, 1310 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur