Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules SilTite™
Les ferrules Thermo Scientific™ SilTite sont à utiliser avec les connecteurs de colonnes capillaires.
Brand: Thermo Scientific™ 290MF230
85.46 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les ferrules Thermo Scientific™ SilTite sont à utiliser avec les connecteurs de colonnes capillaires.
Specifications
Ferrule | |
0,32 mm | |
SilTite Metal |
Pour dia. int. de 0,32 mm Capillaire ; boîte de 10 | |
Colonnes GC capillaires en silice fondue |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%