Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules SilTite™
Code produit. p-4522226 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12018049
Marque: Thermo Scientific™ 290MF229
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les ferrules Thermo Scientific™ SilTite sont à utiliser avec les connecteurs de colonnes capillaires.
Les ferrules Thermo Scientific™ SilTite sont à utiliser avec les connecteurs de colonnes capillaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Ferrule
Description Pour dia. int. de 0,25 mm Capillaire ; boîte de 10
Diamètre (métrique) 0,25 mm
À utiliser avec (équipement) Colonnes GC capillaires en silice fondue
Matériau SilTite Metal