Learn More
BRAND™ Tubulure en silicone
Tubulure translucide
49.85€ - 227.00€
Spécification
Matériau Caoutchouc de silicone
Longueur totale (métrique) 25 m
Couleur Translucide
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
10121681
Afficher les documents
BRAND™
143352
4 mm
49.85€
25m
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15291389
Afficher les documents
BRAND™
143355
5 mm
52.70€
25m
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15201399
Afficher les documents
BRAND™
143356
6 mm
61.50€
25m
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10674162
Afficher les documents
BRAND™
143359
9 mm
151.00€
25m
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15251399
Afficher les documents
BRAND™
143362
12 mm
227.00€
25m
Expédition estimée: 09-05-2025
Description
  • Autoclavable (121°C)
  • Remarque : résistance chimique limitée lorsqu’il est utilisé avec des acides concentrés
  • Spécification
    Spécification
    Caoutchouc de silicone
    25 m
    Translucide
    Documents
    Product Certifications
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    BRAND™ Tubulure en silicone