Learn More
BRAND™ Tubulure en silicone
Code produit. 15251399 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
Conditionnement:
25m
Code produit. 15251399
Marque: BRAND™ 143362
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure translucide
  • Autoclavable (121°C)
  • Remarque : résistance chimique limitée lorsqu’il est utilisé avec des acides concentrés
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Diamètre (métrique) interne 8 mm
    Matériau Caoutchouc de silicone
    Diamètre (métrique) externe 12 mm
    Longueur totale (métrique) 25 m
    Taille de la tubulure 8 x 12 mm
    Couleur Translucide