Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en silicone
Convient pour une utilisation avec des pompes péristaltiques. La tubulure en silicone Deutsch Neumann™ est transparente, certifiée de qualité alimentaire et convient à une utilisation générale en laboratoire.
14.55€ - 376.00€
Spécification
Matériau | Silicone |
---|---|
À utiliser avec | Pompes péristaltiques |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -60°C |
Quantité d’emballage | 1 rouleau |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10058460
|
Deutsch Neumann™
3101014 |
10 mm | 14 mm |
124.00€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10529661
|
Deutsch Neumann™
3100103 |
1 mm | 3 mm |
34.50€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10693911
|
Deutsch Neumann™
3100305 |
3 mm | 5 mm |
58.65€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10577541
|
Deutsch Neumann™
3100204 |
2 mm | 4 mm |
31.68€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10768921
|
Deutsch Neumann™
3101216 |
12 mm | 16 mm |
376.00€
25m |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10603921
|
Deutsch Neumann™
3100306 |
3 mm | 6 mm |
209.00€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10088290
|
Deutsch Neumann™
3100406 |
4 mm | 6 mm |
28.60€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10394081
|
Deutsch Neumann™
3100407 |
4 mm | 7 mm |
42.70€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10323611
|
Deutsch Neumann™
3100610 |
6 mm | 10 mm |
198.00€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10602411
|
Deutsch Neumann™
3100508 |
5 mm | 8 mm |
95.95€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10201821
|
Deutsch Neumann™
3100609 |
6 mm | 9 mm |
146.00€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10454281
|
Deutsch Neumann™
3100710 |
7 mm | 10 mm |
63.70€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10028440
|
Deutsch Neumann™
3100811 |
8 mm | 11 mm |
131.00€
25m |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10272101
|
Deutsch Neumann™
3100812 |
8 mm | 12 mm |
271.42€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10485431
|
Deutsch Neumann™
3100711 |
7 mm | 11 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Plage de températures de -60°C à +200°C (courtes périodes jusqu’à +260°C)
- Conforme aux normes suivantes : BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP - Europ. Pharmacopée
- Test de biocompatibilité conforme à la norme ISO 10993-1
- Duromètre 60 Shore A
Spécification
Silicone | |
-60°C | |
Transparent |
Pompes péristaltiques | |
1 rouleau | |
200°C |