Learn More
BRAND™ Couvercle de dessiccateur en verre borosilicaté
Fabriqué en verre borosilicaté. Le couvercle pour dessiccateur en verre borosilicaté BRAND™ contribue à protéger les produits chimiques hygroscopiques et préserve les objets qui réagissent à l’humidité. Convient au dessiccateur BRAND™ Novus 65243
141.00€ - 189.00€
Spécification
Type de produit | Couvercle pour dessiccateur |
---|---|
Nb par paquet | 1 de chaque |
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (équipement) | Dessiccateurs Novus |
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10622632
|
BRAND™
65731 |
Couvercle avec attache | 215 mm | 84 mm |
141.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10049910
|
BRAND™
65738 |
Couvercle avec attache | 270 mm | 92 mm |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10662242
|
BRAND™
65643 |
Couvercle avec bouton | 320 mm | 113 mm |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté.
- Protège les produits chimiques hygroscopiques et préserve les objets qui réagissent à l’humidité.
- Convient au dessiccateur BRAND™ Novus 65243
Spécification
Couvercle pour dessiccateur | |
1 de chaque | |
Verre borosilicaté | |
Dessiccateurs Novus |