Learn More
BRAND™ Couvercle de dessiccateur en verre borosilicaté
Fabriqué en verre borosilicaté. Le couvercle pour dessiccateur en verre borosilicaté BRAND™ contribue à protéger les produits chimiques hygroscopiques et préserve les objets qui réagissent à l’humidité. Convient au dessiccateur BRAND™ Novus 65243
Marque: BRAND™ 65731
124.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.75000kg
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté.
- Protège les produits chimiques hygroscopiques et préserve les objets qui réagissent à l’humidité.
- Convient au dessiccateur BRAND™ Novus 65243
Spécification
Couvercle pour dessiccateur | |
1 de chaque | |
Verre borosilicaté | |
84 mm |
215 mm | |
Couvercle avec attache | |
Dessiccateurs Novus |