Learn More
DWK Life Sciences Bague de serrage en silicone, pour filetages GL, sans rondelle PTFE
L'étanchéité pour la fermeture de joint à visser.
Marque: DWK Life Sciences 286218204
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
Convient aux bouchons à vis en PBT Applications types : Tubes de fixation
- Convient aux bouchons à vis en PBT
Spécification
16 mm | |
10/boîte | |
29 mm |
Tubes de fixation ; étanchéité | |
Silicone | |
GL 32 |