Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Ring
For protection against leaks in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Rings are designed for use with screw caps.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01331806
Code produit. 12383379
  • 55.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Matériau : caoutchouc de silicone (VMQ)
  • Avec face encollée en PTFE
Spécification
Spécification
6 mm
10/paquet
Caoutchouc de silicone
Diamètre de la tubulure : de 5,5 à 6,5 mm
16 mm
Bague d’étanchéité