Learn More
Huile de silicone, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11470673
Huile de silicone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470673
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11470673
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12728.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour les bains d’huile
L’huile de silicone est utilisée comme milieu d’étalonnage dans les bains à température contrôlée dans les laboratoires en raison de ses bonnes caractéristiques thermiques et de sa faible inflammabilité. Il est également utilisé comme composant actif dans la graisse de silicone, les lubrifiants et les liquides de transfert de chaleur. Il sert dans les cosmétiques, les après-shampoings et comme sorbant pour l’analyse de l’espace de tête (analyse des gaz dissous) des aliments.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’huile de silicone est utilisée comme milieu d’étalonnage dans les bains à température contrôlée dans les laboratoires en raison de ses bonnes caractéristiques thermiques et de sa faible inflammabilité. Il est également utilisé comme composant actif dans la graisse de silicone, les lubrifiants et les liquides de transfert de chaleur. Il sert dans les cosmétiques, les après-shampoings et comme sorbant pour l’analyse de l’espace de tête (analyse des gaz dissous) des aliments.
Solubilité
Miscible avec des hydrocarbures aliphatiques, aromatiques, l’alcool et les hydrocarbures chlorés. Immiscible avec de l’eau, du méthanol et de l’éthylène glycol.
Remarques
Viscosity at 40 cSt. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63148-62-9
Formule moléculaire (C2H6OSi)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00132673
Nom IUPAC Polydimethylsiloxane
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicone Oil
Densité 0.963 g/mL
Point d’éclair >270°C (518°F)
Indice de réfraction 1.404
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Miscible with aliphatic,aromatic hydrocarbons,alcohol and chlorinated hydrocarbons. Immiscible with water,methanol and ethylene glycol.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10252956 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/11/2024 Catalog NumberA12728.36,A12728.22,A12728.0E
Numéro de lot10252957 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/11/2024 Catalog NumberA12728.36,A12728.22,A12728.0E
Numéro de lot10251930 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/08/2024 Catalog NumberA12728.36,A12728.22,A12728.0E
Numéro de lot10250403 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/04/2024 Catalog NumberA12728.36,A12728.22,A12728.0E
Numéro de lot10249105 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/12/2023 Catalog NumberA12728.36,A12728.22,A12728.0E
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Huile de silicone, Thermo Scientific Chemicals >