Learn More
Huile de silicone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460673
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 11460673
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12728.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour les bains d’huile
L’huile de silicone est utilisée comme milieu d’étalonnage dans les bains à température contrôlée dans les laboratoires en raison de ses bonnes caractéristiques thermiques et de sa faible inflammabilité. Il est également utilisé comme composant actif dans la graisse de silicone, les lubrifiants et les liquides de transfert de chaleur. Il sert dans les cosmétiques, les après-shampoings et comme sorbant pour l’analyse de l’espace de tête (analyse des gaz dissous) des aliments.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’huile de silicone est utilisée comme milieu d’étalonnage dans les bains à température contrôlée dans les laboratoires en raison de ses bonnes caractéristiques thermiques et de sa faible inflammabilité. Il est également utilisé comme composant actif dans la graisse de silicone, les lubrifiants et les liquides de transfert de chaleur. Il sert dans les cosmétiques, les après-shampoings et comme sorbant pour l’analyse de l’espace de tête (analyse des gaz dissous) des aliments.
Solubilité
Miscible avec des hydrocarbures aliphatiques, aromatiques, l’alcool et les hydrocarbures chlorés. Immiscible avec de l’eau, du méthanol et de l’éthylène glycol.
Remarques
Viscosity at 40 cSt. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63148-62-9
Formule moléculaire (C2H6OSi)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00132673
Nom IUPAC Polydimethylsiloxane
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Specifications
Nom chimique ou matériau Silicone Oil
Densité 0.963
Point d’éclair >270°C (518°F)
Indice de réfraction 1.404
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Miscible with aliphatic,aromatic hydrocarbons,alcohol and chlorinated hydrocarbons. Immiscible with water,methanol and ethylene glycol.