Learn More
Chlorure de silicium(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.13€ - 465.32€
Identifiants chimiques
CAS | 10026-04-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl4Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.89 |
Numéro MDL | MFCD00011229 |
Clé InChI | FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4 |
CID PubChem | 24816 |
Nom IUPAC | tétrachlorosilane |
SMILES | Cl[Si](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
069182.AB |
10 mL |
26.13€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
069182.AE |
100 mL |
36.08€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
069182.K2 |
1 L |
156.78€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11394799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
069182.L7 |
3 x 1 L |
465.32€
3L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Silicon(IV) chloride is used as an intermediate in the manufacture of polysilicon. It is also used in the semiconductors industry, photovoltaic cells and in the production of optical fibers. Its derivatives like trichlorosilane and silane are used in the Siemens process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10026-04-7 | |
169.89 | |
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N | |
24816 | |
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl |
Cl4Si | |
MFCD00011229 | |
silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4 | |
tétrachlorosilane |
Spécification
57.6°C | |
°C to 70°C | |
Incolore | |
99% (metals basis) | |
MFCD00011229 | |
Miscible with benzene,toluene,chloroform,petroleum ether,carbon tetrachloride,ether and hydrochloric acid. | |
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl | |
169.89 | |
169.9 | |
Moisture sensitive | |
1.483 |
Silicon(IV) chloride | |
10026-04-7 | |
Liquide | |
Cl4Si | |
silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4 | |
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N | |
tétrachlorosilane | |
24816 | |
Acrid | |
Colourless liquid |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-054-0
missing translation for 'rtecsNumber' : VW0525000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon