Learn More
Chlorure de silicium(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Silicon(IV) chloride is used as an intermediate in the manufacture of polysilicon. It is also used in the semiconductors industry, photovoltaic cells and in the production of optical fibers. Its derivatives like trichlorosilane and silane are used in the Siemens process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 57.6°C |
Nom chimique ou matériau | Silicon(IV) chloride |
Point de fusion | °C to 70°C |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1 L |
Plage de pourcentage du dosage | 99% (metals basis) |
Informations sur la solubilité | Miscible with benzene,toluene,chloroform,petroleum ether,carbon tetrachloride,ether and hydrochloric acid. |
Poids de la formule | 169.9 |
Odeur | Acrid |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Silicon(IV) chloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- MIXTURE LIST-Contient: Silicon tetrachloride
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.