Learn More
Gel de silice (2,5 à 6,0 mm) à autoindication (sel de fer), pur, agent desséchant, Fisher Chemical™ Code produit.: 10621573
Gel de silice (2,5 à 6,0 mm) à autoindication (sel de fer), pur, agent desséchant, Fisher Chemical™
Code produit. 10621573
5 kg, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10621573
Marque: Fisher Chemical S/0761/65
Demander un format en vrac ou personnalisé
Gel de silice (2,5 à 6,0 mm) à autoindication (sel de fer), pur, agent desséchant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Couleur Marron-orange
Forme physique Solide
pH 1.5 to 5
Quantité 5 kg
Conditionnement Récipient en plastique
Nom IUPAC dioxosilane
Poids de la formule 60.08g/mol
  • Fisher Chemical - Silica gel, self indicating, 4 to 7 mesh (2.5mm to 6.0mm)
    Silica gel, self indicating, 4-7 mesh (2.5mm to 6.0mm) colour change from orange to colourless as water is absorbed
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:27
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:27
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisher Chemical Silica gel, self indicating, 4 to 7 mesh (2.5mm to 6.0mm)
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    44
    Heures
    0
    Minutes
    18
    Secondes
    47
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    14
    Heures
    0
    Minutes
    18
    Secondes
    47
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gel de silice (2,5 à 6,0 mm) à autoindication (sel de fer), pur, agent desséchant, Fisher Chemical™ >