Learn More
Gel de silice (2,5 à 6,0 mm) à autoindication (sel de fer), pur, agent desséchant, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Description
Gel de silice (2,5 à 6,0 mm) à autoindication (sel de fer), pur, agent desséchant
Spécification
Spécification
Couleur | Marron-orange |
Forme physique | Solide |
pH | 1,5 à 5 |
Quantité | 1 kg |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Nom IUPAC | silanedione |
Poids de la formule | 60.08g/mol |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gel de silice (2,5 à 6,0 mm) à autoindication (sel de fer), pur, agent desséchant, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu