Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Custom Designed siRNA
Les ARNsi personnalisés Silencer™ (duplex de 21 bp non modifiés) sont des outils rentables d’interférence ARN (ARNi), idéaux pour l’inhibition de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules.
338.00€ - 796.00€
Spécification
Description | GeneAssist - pARNi Silencer™ Select sur mesure |
---|---|
Gamme de produits | Silencer™ Select |
Type de produit | pARNi conçu sur mesure |
Conditions d’expédition | conditions ambiantes |
Température (métrique) | Dès réception, stocker dans un congélateur sans dégivrage à une température inférieure ou égale à -20°C |
Code produit | Marque | Pureté | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Pureté | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15501054
|
Ambion™
4399665 |
Étalon | 5 nmol |
338.00€
5nmol |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15511054
|
Ambion™
4399666 |
Standard | 20 nmol |
510.00€
20nmol |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15521054
|
Ambion™
4399667 |
Étalon | 40 nmol |
588.00€
40nmol |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15531054
|
Ambion™
4399668 |
HPLC | 20 nmol |
766.00€
20nmol |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15541054
|
Ambion™
4399669 |
HPLC | 40 nmol |
796.00€
40nmol |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Outils d’interférence ARN (ARNi) rentables, idéaux pour la régulation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules
- Utilisez notre générateur d’ARNic GeneAssist™ pour concevoir et commander un ARNic personnalisé
Spécification
GeneAssist - pARNi Silencer™ Select sur mesure | |
pARNi conçu sur mesure | |
Dès réception, stocker dans un congélateur sans dégivrage à une température inférieure ou égale à -20°C |
Silencer™ Select | |
conditions ambiantes |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.