Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Custom Designed siRNA
Les ARNsi personnalisés Silencer™ (duplex de 21 bp non modifiés) sont des outils rentables d’interférence ARN (ARNi), idéaux pour l’inhibition de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules.
Marque: Ambion™ 4399666
341.70 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
- Outils d’interférence ARN (ARNi) rentables, idéaux pour la régulation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules
- Utilisez notre générateur de pARNi GeneAssist™ pour concevoir et commander un pARNi personnalisé
Spécification
Contient des ARNsi lyophilisés et de l’eau sans nucléase (1,75 ml), expédié à température ambiante. Dès réception, conserver les pARNi dans un congélateur sans dégivrage à une température inférieure ou égale à -20°C. | |
Dégradation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules | |
pARNi conçu sur mesure | |
20 nmol | |
Dès réception, stocker dans un congélateur sans dégivrage à une température inférieure ou égale à -20°C |
GeneAssist - pARNi Silencer™ Select sur mesure | |
Silencer™ Select | |
Standard | |
conditions ambiantes |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.